Learn More
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill
Diese Stößel eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanstößel sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke: Haldenwanger™ L 56/0A/RAUH
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Mahloberflächen sind unglasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Unglasiert | |
Stößel | |
Porzellan | |
125 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Nicht glasierter Porzellanpistill > Länge:125mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur