Learn More
Heidolph Instruments Auffangkolben
For use with rotary evaporators
Marke: Heidolph Instruments 514-85000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit S 35/20
- Teilenummer 15-300-004-11: Im Lieferumfang enthalten Ablassventile
- Standardmäßig für alle Hei-VAP Industriemodelle enthalten
Spezifikation
Nicht beschichtet | |
Verdampferkolben | |
2000 mL |
Borosilikatglas | |
S 35/20 | |
115/230 V AC |