Learn More
Heidolph™ Auffangkolben
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit S 35/20
- Teilenummer 15-300-004-11: Im Lieferumfang enthalten Ablassventile
- Standardmäßig für alle Hei-VAP Industriemodelle enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Nicht beschichtet |
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Verdampferkolben |
| Halsausführung | S 35/20 |
| Volumen (metrisch) | 100 mL |
| Spannung | 115/230 V AC |