Learn More
Heidolph instruments Reax Overhead-Schüttler für Flaschen
Einfaches und schnelles Einsetzen von Flaschen. Die Heidolph Reax Overhead-Schüttler für Flaschen werden mit einem Aufsatz für 2 l-Flaschen geliefert.
4070.00 € - 4605.00 €
Spezifikation
Produkttyp Überkopfschüttler
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10633201
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Heidolph instruments
541-20008-00
Reax 20/8 8 Flaschen
4070.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10272401
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Heidolph instruments
541-20012-00
Reax 20/12 12 Flaschen
4605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Drehzahl kann kontinuierlich zwischen 1 und 16 U/min eingestellt werden.
  • Außerdem sind Drehzahlbereiche von 0.5 bis 8 U/min und 2 bis 32 U/min verfügbar.
  • Analoge Drehregler für die Drehzahleinstellung
  • Einfaches und schnelles Einsetzen von Flaschen
  • Wird mit Aufsatz für 2 l-Flaschen geliefert.
  • Aufsatz für Flaschengrößen von 0.5 l und 1 l erhältlich
  • Andere Gefäße mit 270 mm Höhe bis 136 mm Durchmesser können mit einer Spannplatte befestigt werden.
  • Schutzklasse IP 21
Spezifikation
Spezifikation
Überkopfschüttler