Learn More
Heidolph instruments Reax Overhead-Schüttler für Flaschen
Einfaches und schnelles Einsetzen von Flaschen. Die Heidolph Reax Overhead-Schüttler für Flaschen werden mit einem Aufsatz für 2 l-Flaschen geliefert.
Marke:  Heidolph instruments 541-20008-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10633201
  • 4070.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Drehzahl kann kontinuierlich zwischen 1 und 16 U/min eingestellt werden.
  • Außerdem sind Drehzahlbereiche von 0.5 bis 8 U/min und 2 bis 32 U/min verfügbar.
  • Analoge Drehregler für die Drehzahleinstellung
  • Einfaches und schnelles Einsetzen von Flaschen
  • Wird mit Aufsatz für 2 l-Flaschen geliefert.
  • Aufsatz für Flaschengrößen von 0.5 l und 1 l erhältlich
  • Andere Gefäße mit 270 mm Höhe bis 136 mm Durchmesser können mit einer Spannplatte befestigt werden.
  • Schutzklasse IP 21
Spezifikation
Spezifikation
100/115/220/230 V
Überkopfschüttler
8
8 Flaschen
Reax 20/8