Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Weithals, Braun, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Weithals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Braunglas.
202.00 € - 467.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung lichtempfindlicher Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Transport und Versand lichtempfindlicher Proben; Aufbewahrung luftempfindlicher Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung hygroskopischer Flüssigkeiten, Pulver und Granulate |
---|---|
Enthält | mit NS-Glasstopfen |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15221839
|
DWK Life Sciences
231883609 |
250 mL |
307.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15231839
|
DWK Life Sciences
231884408 |
500 mL |
350.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15241839
|
DWK Life Sciences
231885404 |
1000 mL |
467.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15211839
|
DWK Life Sciences
231882407 |
100 mL |
202.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
- All glass components
- Tight closure due to standard ground joint
Spezifikation
Aufbewahrung lichtempfindlicher Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Transport und Versand lichtempfindlicher Proben; Aufbewahrung luftempfindlicher Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung hygroskopischer Flüssigkeiten, Pulver und Granulate | |
Kalknatronglas | |
Nicht autoklavierbar |
mit NS-Glasstopfen | |
10 St./Packung |