Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Weithals, Braun, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Artikelnummer. 15231839
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Weithals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Braunglas.
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • All glass components
  • Tight closure due to standard ground joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Transport und Versand lichtempfindlicher Proben; Aufbewahrung luftempfindlicher Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung hygroskopischer Flüssigkeiten, Pulver und Granulate
Enthält mit NS-Glasstopfen
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 86 mm