Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
The ReadyCount stains are benchtop-stable fluorescent reagents for the Countess II FL and 3 FL automated cell counters. They are ready-to-use to enable fast and easy automated counting of nucleated cells or isolated nuclei.
Marke:  Invitrogen™ A49904
92.00 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17108865
  • 117.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ReadyCount stains are fluorescent cell stains specifically optimized for use on the Countess II FL and Countess 3 FL automated cell counters. These benchtop-stable reagents are ready-to-use nuclear stains that can be mixed 1:1 with cell samples. They are designed for fast and easy counting of nucleated cells and isolated nuclei, enabling increased accuracy using fluorescence-based count mode when counting mixed cell populations or samples containing cellular debris.
  • Herkömmliche sichtbare rote Filtersets wie EVOS RFP oder Texas Red Lichtwürfel sind für den roten ReadyCount Farbstoff für tote Zellen geeignet.
  • Präzise — Behebt Fehler bei der Erstellung von Stammlösungen und Verdünnungsreihen
  • Flexibel — Optimiert für die automatischen Zellzähler Countess II FL und Countess 3 FL, ausgestattet mit RFP oder Texas Red (TxR) Lichtwürfel
  • Färbt Zellen in <5 Minuten
  • Praktisch  Auf dem Tisch lagern, kein Einfrieren/Auftauen erforderlich, Verwendung durch Mischen von 1:1 v/v mit Zellprobe
  • ReadyCount Reagenzien für die spezifische Färbung kernhaltiger Zellen innerhalb einer gemischten Population; reduziert die Komplexität und verbessert die Zähl-zu-Zähl- und Probe-zu-Probe-Reproduzierbarkeit, wenn auf entsprechende EVOS-Lichtwürfel abgestimmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nukleares Färbemittel
Countess II FL >1.0.249; Countess 3 FL ≥1.0.296.782
Blau
100 Assays
ReadyCount™
Countess II FL und Countess 3 FL
Stabil bei Raumtemperatur
Umgebungstemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3123549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberA49904
Chargennummer2680206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberA49904
Chargennummer2615838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2023 Catalog NumberA49904
Chargennummer2518904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberA49904
Chargennummer2495432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2022 Catalog NumberA49904
Name des Produkts
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains > 100 Assays