Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold BCA Protein-Assay-Kit
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold BCA Protein Assay-Kit ist ein zweiteiliger, höchst präziser und Detergens-kompatibler Assay, der für die Messung der Gesamtproteinkonzentration (bei 480 nm) im Vergleich zur Proteinstandardkurve bekannter Konzentrationen optimiert wurde.
Marke: Thermo Scientific™ A53225
Benachrichtigungen:
Bei 4 °C lagern.
Beschreibung
- Ein schneller, zweiteiliger, höchst präziser und Detergens-kompatibler Assay, der für die Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration optimiert ist
- Kann zur Beurteilung der Ausbeuten in Gesamtzelllysaten und affinitätsisolierten Säulenfraktionen sowie zur Überwachung der Proteinkontamination in Industrieanwendungen verwendet werden
- Der Assay behält die wichtigsten Eigenschaften des herkömmlichen BCA-Assays bei, ermöglicht jedoch eine ebenso schnelle Inkubation bei Raumtemperatur wie die Farbstoff-bindenden Methoden
- Bietet eine vergleichbare Genauigkeit, jedoch mit einer Inkubationszeit von 5 Minuten bei Raumtemperatur und gemessen bei 480 nm
- Diese Verbesserung beseitigt Wartezeiten, bzw. Proben müssen nicht mehr erhöhten Temperaturen ausgesetzt werden, um Ergebnisse schnell zu erzielen
- Besitzt eine ähnliche proteinweise Schwankungsbreite wie herkömmliche BCA-ProteinaAssays und geringere proteinweise Schwankungsbreite als Farbstoff bindende Proteinassay-Verfahren (Bradford)
- Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht-ionischen Detergenzien
- Linearer Arbeitsbereich für BSA von 20 bis 2.000 µg/ml
- Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren.
Spezifikation
20 bis 2000 μg/ml | |
Rapid Gold BCA Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Nasseis |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
500 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Rapid Gold BCA Protein Assay Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile, copper(II) sulphate pentahydrate