Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold BCA Protein-Assay-Kit
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold BCA Protein Assay-Kit ist ein zweiteiliger, höchst präziser und Detergens-kompatibler Assay, der für die Messung der Gesamtproteinkonzentration (bei 480 nm) im Vergleich zur Proteinstandardkurve bekannter Konzentrationen optimiert wurde.
48.28 € - 261.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich | 20 bis 2000 μg/ml |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
Assay | Rapid Gold BCA Assay |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Produktlinie | Pierce™ |
Benachrichtigungen:
Bei 4 °C lagern.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15877522
|
Thermo Scientific™
A53227 |
20 ml |
48.28 €
20 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15778629
|
Thermo Scientific™
A53226 |
250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15776178
|
Thermo Scientific™
A53225 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Ein schneller, zweiteiliger, höchst präziser und Detergens-kompatibler Assay, der für die Bestimmung der Gesamtproteinkonzentration optimiert ist
- Kann zur Beurteilung der Ausbeuten in Gesamtzelllysaten und affinitätsisolierten Säulenfraktionen sowie zur Überwachung der Proteinkontamination in Industrieanwendungen verwendet werden
- Der Assay behält die wichtigsten Eigenschaften des herkömmlichen BCA-Assays bei, ermöglicht jedoch eine ebenso schnelle Inkubation bei Raumtemperatur wie die Farbstoff-bindenden Methoden
- Bietet eine vergleichbare Genauigkeit, jedoch mit einer Inkubationszeit von 5 Minuten bei Raumtemperatur und gemessen bei 480 nm
- Diese Verbesserung beseitigt Wartezeiten, bzw. Proben müssen nicht mehr erhöhten Temperaturen ausgesetzt werden, um Ergebnisse schnell zu erzielen
- Besitzt eine ähnliche proteinweise Schwankungsbreite wie herkömmliche BCA-ProteinaAssays und geringere proteinweise Schwankungsbreite als Farbstoff bindende Proteinassay-Verfahren (Bradford)
- Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht-ionischen Detergenzien
- Linearer Arbeitsbereich für BSA von 20 bis 2000 µg/ml
- Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren.
Spezifikation
20 bis 2000 μg/ml | |
Rapid Gold BCA Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
Nasseis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.