Learn More
Ohaus™ Ranger™ Count 3000 Mehrzweck Kompaktzählwaage
Kompakte, vielseitig einsetzbare Zählwaage mit Wäge-, Stückzählung-, Prüfzählungs- und Sammelfunktionen.
544.00 € - 631.00 €
Spezifikation
Akkulaufzeit | 210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku |
---|---|
Anschlusstyp | Ethernet (als Zubehör erhältlich) USB (als Zubehör erhältlich) RS232 (im Lieferumfang enthalten) Zweite RS232 (als Zubehör erhältlich) |
Bauweise | ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, Ziffernblock, Menüsperrenschalter, vorderseitige Füllstandsanzeige, Transportgriff |
Displaytyp | 3-Fenster-LCD mit Hintergrundbeleuchtung + 3 LED |
Enthält | RS232, Netzstrom, wiederaufladbarer Akku |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15853595
|
Ohaus™
30060907 |
1.5 kg |
631.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13445119
|
Ohaus™
30031783 |
3.0 kg |
544.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Präzises Zähl- und Wägeleistungsverhalten mit einer Bibliothek mit 30 Objekten
- Eine der benutzerfreundlichsten Zählwaagen auf dem Markt
- Die schnelle Stabilisierung sorgt für einen erstklassigen Durchsatz
Spezifikation
210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, Ziffernblock, Menüsperrenschalter, vorderseitige Füllstandsanzeige, Transportgriff | |
RS232, Netzstrom, wiederaufladbarer Akku | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in. | |
225 mm | |
327,00 mm | |
4,60 in. | |
12,20 in. | |
100/240 VAC 50/60 Hz internes Universalnetzteil, interner wiederaufladbarer Bleiakku |
Ethernet (als Zubehör erhältlich) USB (als Zubehör erhältlich) RS232 (im Lieferumfang enthalten) Zweite RS232 (als Zubehör erhältlich) | |
3-Fenster-LCD mit Hintergrundbeleuchtung + 3 LED | |
Plattform aus Edelstahl | |
311,00 x 327,00 x 117,000 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in. | |
300 mm | |
117,000 mm | |
311,00 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Ranger™ Count 3000 Mehrzweck Kompaktzählwaage