Learn More
Ohaus™ Ranger™ Count 3000 Mehrzweck Kompaktzählwaage
Kompakte, vielseitig einsetzbare Zählwaage mit Wäge-, Stückzählung-, Prüfzählungs- und Sammelfunktionen.
Marke: Ohaus™ 30031783
530.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzises Zähl- und Wägeleistungsverhalten mit einer Bibliothek mit 30 Objekten
- Eine der benutzerfreundlichsten Zählwaagen auf dem Markt
- Die schnelle Stabilisierung sorgt für einen erstklassigen Durchsatz
Spezifikation
210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, Ziffernblock, Menüsperrenschalter, vorderseitige Füllstandsanzeige, Transportgriff | |
3-Fenster-LCD mit Hintergrundbeleuchtung + 3 LED | |
RS232, Netzstrom, wiederaufladbarer Akku | |
Plattform aus Edelstahl | |
0,200000 g | |
311,00 x 327,00 x 117,000 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in. | |
300 mm | |
117,000 mm | |
311,00 mm |
Ethernet (als Zubehör erhältlich) USB (als Zubehör erhältlich) RS232 (im Lieferumfang enthalten) Zweite RS232 (als Zubehör erhältlich) | |
3.0 kg | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
Gehäuse RC31P3 | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in. | |
225 mm | |
327,00 mm | |
4,60 in. | |
12,20 in. | |
100/240 VAC 50/60 Hz internes Universalnetzteil, interner wiederaufladbarer Bleiakku |