Learn More
Ohaus™ Ranger 3000 Tisch-Kompaktwaage
Artikelnummer. p-8009911 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.5 kg
6 kg
15 kg
30 kg
30 kg
Modell:
Gehäuse R31P1502
Gehäuse R31P30-M
Gehäuse RC31P30
R31P15
R31P3.
R31P6
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 13485109
Marke: Ohaus™ 30031702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Zugluftschutz-Pfosten eignen sich für den Einsatz mit Ohaus Waagen.
  • Ranger 3000 verfügt über das größte Display seiner Klasse und ist mit Kontrollwäge-LEDs und hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeigen ausgestattet, wodurch eine Funktionsfähigkeit in fast allen Betriebszuständen gewährleistet ist.
  • Die anwenderfreundlichste Waage auf dem Markt mit einfacher Einrichtung, damit sichergestellt wird, dass Ihre wertvolle Zeit nicht verschwendet wird und Sie so kompetent wie möglich arbeiten können.
  • Ranger 3000 liefert innerhalb einer Sekunde genaue Ergebnisse, hebt Ihre Wartezeiten praktisch auf und ermöglicht es Ihnen, in einem Tempo zu arbeiten, das von Ihnen und nicht von Ihrer Wägeausrüstung bestimmt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle RS232 integriert, optional 2. RS232, USB, Ethernet
Akkulaufzeit 210 Std. Dauerbetrieb, 12 Std. Aufladezeit
Akkutyp Wiederaufladbar, Bleisäure
Kalibrierung Außen
Zertifizierung/Konformität FCC, Part 15, Klasse A, EN61326-1:2006 (Klasse B)
Bauweise Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
Fassungsvermögen 1.5 kg
Displaytyp LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,05 g
Art des Tastenfelds Mechanik
Modell Gehäuse R31P1502
Stabilisierungszeit 1 Sekunden
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Typ Ranger™ 3000 Kompakte Tischwaage
Wägemodi kg, lb, g, oz, lb:oz
Abmessungen (L x B) 225 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) 327 × 311 × 117 mm
Länge (metrisch) 327 mm
Länge (metrisch) Schale 225 mm
Breite (metrisch) 311 mm
Breite (metrisch) Schale 300 mm
Höhe (metrisch) 117 mm
Gewicht (metrisch) 4,2 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V AC 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz