Learn More
Fisherbrand™ Raised Shelves for Stainless Steel Tanks
Raised shelves for use with stainless steel tanks.
Marke:  Fisherbrand™ 17571906
108.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17571906
  • 119.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit digitalen beheizten Umwälzbädern
  • Beidseitig anschlagbar
  • Unterstützt zwei Regaltiefen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fisherbrand™ digitales beheiztes Umwälzbad, 12 l
Erhöhter Einlegeboden
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Raised Shelves for Stainless Steel Tanks > Erhöhte Einlegeböden; zur Verwendung mit (Gerät): Fisherbrand™ digitales beheiztes Umwälzbad, 12 l; Typ: Erhöhter Einlegeboden