Learn More
Fisherbrand™ Raised Shelves for Stainless Steel Tanks
Raised shelves for use with stainless steel tanks.
Marke: Fisherbrand™ 17581906
173.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Verwendung mit digitalen beheizten Umwälzbädern
- Beidseitig anschlagbar
- Unterstützt zwei Regaltiefen
Spezifikation
Fisherbrand™ digitales beheiztes Umwälzbad, 18 l | |
Erhöhter Einlegeboden | |
40, 135 mm |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30