Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Racks
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung
Marke: Thermo Scientific™ 4000303
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Schwarz | |
CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 | |
Einfrierrack für Strohhalme |
162 Canes , 5 bis 6 Ampullen / Cane | |
162 Strohhalme, 5 bis 6 Ampullen/Strohhalm |