Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Racks
Artikelnummer. p-4530485 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 Kanister (für Nabelschnurblut, Modell 4000610)
161 1,2 ml/2 ml-Ampullen
161 4/5 ml-Ampullen
162 Strohhalme, 5 bis 6 Ampullen/Strohhalm
40 0,25/0,5 ml-Straws
76 1,2 ml/2 ml-Ampullen
76 4/5 ml-Ampullen
77 Strohhalme
Drei 4/5 ml-Kryogestelle (groß)
Drei 4/5 ml-Kryogestelle (klein)
Einstellbar, 10 Positionen
Fünf 1,2 ml/2 ml-Kryogestelle (groß)
Fünf 1,2 ml/2 ml-Kryogestelle (klein)
Paket mit 48 Skins (2 Ebenen)
Typ:
Einfrierrack für Strohhalme
Fläschchengestell (groß)
Fläschchengestell (klein)
Halter für Röhrchengestell
Kanistergestell
Skin Rack
Straw-Rack
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15425204
Marke: Thermo Scientific™ 185089
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ferrule Kit; 0,1 bis 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung
Aufnahmevermögen Einstellbar, 10 Positionen
Typ Kanistergestell