Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Racks
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung
Marke:  Thermo Scientific™ 4000703
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10365954
  • 523.61 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräten mit Stufenregelung
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber
CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458
Fläschchengestell (groß)
161 1,2 ml/2 ml-Ampullen
161 1,2 ml/2 ml-Ampullen