Learn More
asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit PE-Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 22459
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17886566
  • 863.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PE Blau
  • Gitterrost: PE
  • Auffangvolumen: 225 Liter
  • Traglast in kg: 800
Spezifikation
Spezifikation
Blau
225 L
Sump
1780.00 mm
1780.00 mm
275.00 mm
1300.00 mm
42 kg
59.4 gal.
Polyethylen
70.08 in.
70.08 in.
10.83 in.
51.18 in.
92.59 lb.