Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marke:  BUCHI 11SR300211VP21
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15511270
  • 20190.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit
  • Durch das modulare Design kann der Rotavapor™ R-300 auf ein vollständig integriertes System erweitert werden, wobei jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
Spezifikation
Spezifikation
Elektronischer Lift
1000 mL
Raumtemperatur bis 95 °C
F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C))
SJ 29/32
220/240 V
280 U/min
I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml > F-308: Kühlleistung 900 W bei 15 °C (-10 bis 25 °C)