Learn More
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß
Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre.
193.00 € - 769.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15768017
|
Quickfit
GB1/24 |
Reaktionsabsorptionsgefäß | N/A | ||||||
15778017
|
Quickfit
GB1/29 |
Reaktionsabsorptionsgefäß |
193.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15537910
|
Quickfit
GB1/19 |
Reaktionsabsorptionsgefäß |
769.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Seitenarm zum leichteren Befüllen mit Mineralöl
- Die Absorptionsgefäße haben eine Kapazität von ca. 5 ml.
Spezifikation
Reaktionsabsorptionsgefäß |