Learn More
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß
Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre.
Marke: Quickfit GB1/24
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47500kg
Beschreibung
- Seitenarm zum leichteren Befüllen mit Mineralöl
- Die Absorptionsgefäße haben eine Kapazität von ca. 5 ml.
Spezifikation
Größe: 24/29 | |
24/29 |