Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Trichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Fügen Sie Flüssigkeit zu den meisten Quickfit™ Kolben und Baugruppen hinzu. Pyrex™ Quickfit™ Glashahn und -schaft mit Konus enthält Absperrhahn mit austauschbarem Glashahn.
80.75 € - 770.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
---|---|
Enthält | Mattglasartiger Konus, Sperrhahn mit Glasschlüssel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Konusgröße | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Konusgröße | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11341875
|
Pyrex™
D1/21 |
100 ml | 14/23 | 2,5mm Bohrung |
85.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11351875
|
Pyrex™
D1/22 |
100 ml | 19/26 | 2,5mm Bohrung |
90.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11331875
|
Pyrex™
D1/11 |
50 ml | 14/23 | 2,0 mm Bohrung |
80.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11361875
|
Pyrex™
D1/32 |
250 ml | 19/26 | 2,5mm Bohrung | N/A | ||||
15517790
|
Pyrex™
D1/42 |
500 mL | 19/26 | 4.0mm bore | N/A | ||||
15537790
|
Pyrex™
D1/62 |
1000 mL | 19/26 | 4.0mm bore | N/A | ||||
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800
- Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Integration in Quickfit™ Kolben und Baugruppen
- Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
Spezifikation
ISO 4800 | |
Mattglasartiger Konus, Sperrhahn mit Glasschlüssel |