Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Trichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Fügen Sie Flüssigkeit zu den meisten Quickfit™ Kolben und Baugruppen hinzu. Pyrex™ Quickfit™ Glashahn und -schaft mit Konus enthält Absperrhahn mit austauschbarem Glashahn.
Marke:  Pyrex™ D1/11
74.81 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11331875
  • 80.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800
  • Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Integration in Quickfit™ Kolben und Baugruppen
  • Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
ISO 4800
Mattglasartiger Konus, Sperrhahn mit Glasschlüssel
Tropftrichter
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas
14/23
2,0 mm Bohrung