Learn More
QuickFit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Quickfit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse eignen sich optimal zum Mischen und Erhitzen von Chemikalien im Labor.
77.10 € - 163.00 €
Spezifikation
Ausführungsart | Erdungsstecker |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Menge | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11352055
|
Quickfit
MF24/3/8 |
29 mm | 75 ml | Quickfit hohler Stopfen, Fisher Scientific Produktcode 12508865 |
90.10 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10747645
|
Quickfit
MF24/1/6 |
19 mm | 19 ml | Quickfit Hohlstopfen, Fisher Scientific Produktcode 10155824 |
78.35 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10715101
|
Quickfit
MF24/5 |
41 mm | 195 ml | Quickfit hohler Stopfen, Fisher Scientific Produktcode 11349623 |
163.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12475316
|
Quickfit
MF24/0/4 |
14 mm | 5 ml | Quickfit Hohlstopfen, Fisher Scientific Produktcode 12558855 |
98.45 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11382045
|
Quickfit
MF24/1 |
19 mm | 11 ml | Quickfit Hohlstopfen, Fisher Scientific Produktcode 10155824 |
78.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11392045
|
Quickfit
MF24/1/5 |
19 mm | 15 ml | Quickfit Hohlstopfen, Fisher Scientific Produktcode 10155824 |
78.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11342055
|
Quickfit
MF24/3 |
29 mm | 54 ml | Quickfit hohler Stopfen, Fisher Scientific Produktcode 12508865 |
89.68 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10074474
|
Quickfit
MF24/2 |
23 mm | 19 ml | Quickfit Hohlstopfen, Fisher Scientific Produktcode 12568855 |
77.10 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10497400
|
Quickfit
MF24/2/6 |
23 mm | 31 ml | Quickfit Hohlstopfen, Fisher Scientific Produktcode 12568855 |
78.45 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12569795
|
Quickfit
MF24/12/4 |
17 mm | 10 ml | Quickfit Trichterstopfen, Fisher Scientific Produktcode 15537960 |
77.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas sorgt für hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Die QuickFit™ Borosilikatglasröhrchen mit Normschliff eignen sich ideal zum Mischen und Erhitzen von Chemikalien in einem Labor.
- Präzisionsgeschliffener Stopfen sorgt für exakte Passform
- Reagenzglasgrößen entsprechen den Quickfit™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit Standardverjüngung und flachem Kopf
- Röhrchen und Stopfen separat bestellbar
Spezifikation
Erdungsstecker | |
Borosilikatglas | |
5/Packung |