Learn More
QuickFit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Quickfit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse eignen sich optimal zum Mischen und Erhitzen von Chemikalien im Labor.
Marke:  Quickfit MF24/3
66.97 EUR gültig bis 2024-08-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21715" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33120kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11342055
  • 89.68 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas sorgt für hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Die QuickFit™ Borosilikatglasröhrchen mit Normschliff eignen sich ideal zum Mischen und Erhitzen von Chemikalien in einem Labor.
  • Präzisionsgeschliffener Stopfen sorgt für exakte Passform
  • Reagenzglasgrößen entsprechen den Quickfit™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit Standardverjüngung und flachem Kopf
  • Röhrchen und Stopfen separat bestellbar
Spezifikation
Spezifikation
Erdungsstecker
54 ml
Borosilikatglas
5/Packung
Reagenzgläser
Größe des Stopfens:24/29
150 mm
Quickfit hohler Stopfen, Fisher Scientific Produktcode 12508865
29 mm