Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Stehlkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
64.95 € - 651.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1773, ISO 4797
Material Borosilikatglas
Flaschenhalstyp Kurz
Bodenform Flach
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 25
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Schliffverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Schliffverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12498936
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF1L/3US
1000 ml 170 mm 24/29
64.95 €
2 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12498926
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF100/2S
100 ml 95 mm 19/26
97.05 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12418936
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF100/3S
100 ml 103 mm 24/29
97.35 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12428936
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF100/4S
100 ml 103 mm 29/32
97.40 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10243930
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF150/3S
150 ml 110 mm 24/29
113.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10697445
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF150/5S
150 ml 115 mm 34/35
113.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12428946
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF250/2S
250 ml 130 mm 19/26
172.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10309754
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF250/4S
250 ml 130 mm 29/32
153.00 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10831041
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF250/5S
250 ml 130 mm 34/35
122.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12509885
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF500/3S
500 ml 140 mm 24/29
122.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12418956
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF500/4S
500 ml 145 mm 29/32
134.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10851201
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF50/2S
50 ml 85 mm 19/26
87.10 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12661992
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF50/3S
50 ml 85 mm 24/29
87.50 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11980885
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF250/3S
250 ml 130 mm 24/29
101.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15527840
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF2L/5S
2000 mL 215 mm 34/35
315.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12408946
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF1L/4S
1000 ml 187 mm 29/32
64.95 €
2 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15567830
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF150/2S
150 mL 105 mm 19/26
441.00 €
20 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15577830
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF150/4S
150 mL 110 mm 29/32
446.00 €
20 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15517840
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF2L/4S
2000 mL 230 mm 29/32
339.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15547840
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF500/2S
500 mL 135 mm 19/26
484.00 €
20 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15567840
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF500/5S
500 mL 155 mm 34/35
651.00 €
20 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15557830
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF100/5S
100 mL 103 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15597830
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF1L/5S
1000 mL 175 mm 34/35
382.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15507840
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF2L/3S
2000 mL 205 mm 24/29
342.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15537840
Unterlagen ansehen
Quickfit
FF4L/7S
4 L 260 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Quickfit™ Jointed Ware™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
  • Entspricht ISO 1773 und DIN 4797
  • Mit hochwertiger geschliffener Quickfit™ Glashülse
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Ein flacher Sockel ermöglicht die Verwendung mit Heizplatten
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797
Borosilikatglas
Kurz
Flach