Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Stehlkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
Marke: Quickfit FF100/2S
89.92 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Quickfit™ Jointed Ware™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
- Entspricht ISO 1773 und ISO 4797
- Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Flacher Boden erlaubt einen Gebrauch mit Heizplatten
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borosilikatglas | |
Kurz | |
Flach |
100 ml | |
95 mm | |
19/26 |