Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Ermöglicht die einfache Entfernung fester Rückstände
33.05 € - 296.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11351895
|
Quickfit
FD100/3 |
100 ml |
33.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12613182
|
Quickfit
FD50/4RE |
50 ml |
80.85 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15547820
|
Quickfit
FD1L/3 |
1000 mL |
296.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15557820
|
Quickfit
FD250/3 |
250 mL |
185.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15567820
|
Quickfit
FD500/3 |
500 mL |
256.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
- Große Oberfläche für schnelle Verdunstung
- Robuste, schwere Wandkonstruktion für zusätzliche Festigkeit
- Die Form ermöglicht die einfache Entfernung fester Rückstände
Spezifikation
Borosilikatglas |