Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Ermöglicht die einfache Entfernung fester Rückstände
Marke: Quickfit FD50/4RE
51.67 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
- Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
- Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
- Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
- Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
Spezifikation
50 ml | |
Borosilikatglas | |
94 mm |