Learn More
Quickfit™ Doppelter Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Design mit Doppelspule und gemeinsamem Wassereinlass.
1170.00 € - 1285.00 €
Spezifikation
Material | Pyrex Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Doppelspulen-Kondensator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Versuchsanlagen |
Standard-Konusverbindung Nr. | 34/35 |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15597750
|
Quickfit
C13/55 |
34/35 | 440 mm |
1170.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15507760
|
Quickfit
C13/55/2 |
34/35 | 660 mm |
1285.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geeignet für Versuchsanlagen
- Auf die Seitenarme aus Glas passen Schläuche mit einem Innendurchmesser von 18 mm.
Spezifikation
Pyrex Borosilikatglas | |
Doppelspulen-Kondensator | |
Geeignet für Versuchsanlagen | |
34/35 |