Learn More
Quickfit™ Doppelter Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Design mit Doppelspule und gemeinsamem Wassereinlass.
Marke: Quickfit C13/55
1111.50 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für Versuchsanlagen
- Auf die Seitenarme aus Glas passen Schläuche mit einem Innendurchmesser von 18 mm.
Spezifikation
Geeignet für Versuchsanlagen | |
34/35 | |
Doppelspulen-Kondensator |
440 mm | |
Borosilikatglas |