Learn More
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Die mitgelieferten Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglichen den einfachen und sicheren Anschluss von flexiblen 9 mm-Schläuchen. Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas mit Schliffkern und Schliffhülse sind hocheffiziente Kondensatoren mit einer großen Kühlfläche. Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten.
99.25 € - 255.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Kondensatorspule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11361855
|
Quickfit
C3/22/SC |
19/26 | 460 mm (insgesamt) 320 mm (effektiv) |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11331855
|
Quickfit
C3/12/SC |
19/26 | 305 mm (gesamt) 165 mm (effektiv) |
99.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11341855
|
Quickfit
C3/13/SC |
24/29 | 310 mm (gesamt) 165 mm (effektiv) |
99.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11371855
|
Quickfit
C3/23/SC |
24/29 | 465 mm (gesamt) 320 mm (effektiv) |
209.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11351855
|
Quickfit
C3/14/SC |
29/32 | 315 mm (insgesamt) 165 mm (effektiv) |
99.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11381855
|
Quickfit
C3/24/SC |
29/32 | 470 mm (insgesamt) 320 mm (effektiv) |
255.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Lieferung mit abnehmbaren Schraubgewindeverbindungsstücken aus Kunststoff, die eine einfache und sichere Montage von biegsamen 9 mm-Schläuchen ermöglichen.QuickFit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit geschliffenem Konus und geschliffener Hülse ist ein hocheffizienter Kondensator mit großer Kühloberfläche.Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten
- Geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten
- Hocheffiziente Kondensatoren mit großer Kühlfläche
- Lieferung mit abnehmbaren Gewindeverbindern aus Kunststoff, mit denen flexible 9 mm-Schläuche einfach und sicher montiert werden können
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Kondensatorspule | |
Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten |