Learn More
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Die mitgelieferten Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglichen den einfachen und sicheren Anschluss von flexiblen 9 mm-Schläuchen. Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas mit Schliffkern und Schliffhülse sind hocheffiziente Kondensatoren mit einer großen Kühlfläche. Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten.
Marke: Quickfit C3/23/SC
192.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
Lieferung mit abnehmbaren Schraubgewindeverbindungsstücken aus Kunststoff, die eine einfache und sichere Montage von biegsamen 9 mm-Schläuchen ermöglichen.QuickFit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit geschliffenem Konus und geschliffener Hülse ist ein hocheffizienter Kondensator mit großer Kühloberfläche.Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten
- Geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten
- Hocheffiziente Kondensatoren mit großer Kühlfläche
- Lieferung mit abnehmbaren Gewindeverbindern aus Kunststoff, mit denen flexible 9 mm-Schläuche einfach und sicher montiert werden können
Spezifikation
24/29 | |
Kondensatorspule | |
Pyrex Borosilikatglas |
Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten | |
465 mm (gesamt) 320 mm (effektiv) |