Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ QuickConnect™ Griffe. Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke: Contec™ 2653SS
123.63 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
- Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
- Autoklavierbar
Spezifikation
Moppkopfrahmen | |
14 in. | |
36 cm | |
Reusable | |
Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen | |
Edelstahl |
White | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Moppköpfe | |
No |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02