Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits.
Artikelnummer. p-7235447
Click to view available options
Menge:
100 Assays
500 Assays
Assay:
RNA-Quantifizierung, breites Spektrum
RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich
RNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
100 Stück
500 Assays
500 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10174653
Marke: Invitrogen™ Q10210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Qubit 1.0- oder 2.0-Fluorometer- und dünnwandige 500 μl PCR-Röhrchen
Die Kits ermöglichen den schnellen und empfindlichen Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und können zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden.
Mit den Qubit RNA HS, BR und XR Assay-Kits erzielen Sie eine präzise und selektive Quantifizierung von RNA. Diese RNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen und selektiven Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und unterscheiden zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden. Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien werden gut toleriert.
Die für die Verwendung mit Qubit Fluorometern entwickelten Qubit RNA-HS, BR und XR Assay-Kits sind für RNA über DNA, Protein und freie Nukleotide hochgradig selektiv. Alle Kits enthalten ein konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte RNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein beliebiges Volumen zwischen 1 µl und 20 µl reicht aus) und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen.
Qubit RNA HS Assay-Kit
Das Qubit RNA HS (High Sensitivity) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben mit geringer Abundanz.  Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für eine anfängliche RNA-Probenkonzentration von 0,2 bis 200 ng/µl konzipiert und bietet 4−200 ng Nachweisbereich.
Qubit RNA BR Assay-Kit
Das Qubit RNA BR (Broad Range) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben.  Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche RNA-Probenkonzentrationen von 0,5 bis 1.200 ng/µl konzipiert und bietet 10−1.200 ng Nachweisbereich.
Qubit RNA-XR Assay-Kit
Das für den Einsatz mit Qubit 4 und Qubit Flex Fluorometern entwickelte Qubit RNA-XR (Extended Range) Assay-Kit bietet eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben mit hoher Abundanz. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche RNA-Probenkonzentrationen von 5 bis 20.000 ng/µl konzipiert und bietet 100−20.000 ng Nachweisbereich.
Hinweise
• Qubit RNA HS und BR Assay-Kits sind mit jedem Qubit Fluorometer verwendbar
•Qubit RNA XR Assay-Kits sind nur für den Einsatz mit Qubit 4 oder Qubit Flex Fluorometern vorgesehen
• Verwendung mit dünnwandigen, durchsichtigen 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Bestell- Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay RNA-Quantifizierung, breites Spektrum
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Anregung/Emission 644/673
Zur Verwendung mit (Geräte) Qubit Fluorometer
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Bestimmungsbereich 10 bis 1200 ng
Produktlinie Quant-iT
Menge 100 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur