Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-Paket
Artikelnummer. p-7161534 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
PC (Tower)
PC/Laptop
Blockkonfigurationen:
384-Well
96-Well
96-Well FAST
Gewährleistung:
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15781168
Marke: Applied Biosystems™ A27181
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ermöglicht Real-Time PCR-basierte Anwendungen mit einer aufrüstbaren Blockauswahl. Mit einem vereinfachten Arbeitsablauf, einer intuitiven Software und einer Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet das QuantStudio™ 6 Flex System eine hervorragende Reproduzierbarkeit zu einem erschwinglichen Preis.
  • Zu einem erschwinglichen Preis erhalten Sie ein leistungsstarkes Instrument mit minimaler Anfangsinvestition
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan™ Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente
  • Das intelligente Design der QuantStudio™ Plattform kombiniert mit Gerätezuverlässigkeit und -genauigkeit von Applied Biosystems™
  • Anwenderfreundliche Software, reaktionsschneller Touchscreen und müheloser Austausch von Blöcken ohne Werkzeug
  • Das QuantStudio™ 6 Flex System ermöglicht den Austausch eines 96 Well-, 96 Well-Fast- oder 384 Well-Blocks
  • Das QuantStudio™ 6 Flex System kann auch zu einem späteren Zeitpunkt auf ein QuantStudio™ 7 Flex-System aufgerüstet werden, wenn sich Ihre Erfordernisse ändern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung PC/Laptop
Thermische Gleichmäßigkeit 0,25 °C
Fassungsvermögen 96
Displaytyp Touchscreen
Höhe (metrisch) 54,7 cm
Breite (metrisch) 33,8 cm
Gewährleistung 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
Tiefe (metrisch) 52,5 cm
Temperaturbereich 4°bis 99,9 °C
Beschreibung QuantStudio 6 Flex
Max. Aufheizrate (Thermoblock) 96-Well: 3,9 °C/Sek.
Max. Abkühlgeschwindigkeit 3,6 °C/Sek. (96-Well)
Nachweisbereich Anregung 455 bis 672 nm, Emission 505 bis 723 nm
Volumen (metrisch) Thermoblock-Probe 0,2 ml (96-Well)
Vorkalibrierte Farbstoffe FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Gewicht 38 kg
Blockkonfigurationen 96-Well