Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™-Teststreifen
Schnelle, einfache Analysen vor Ort. Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern. Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
27.60 € - 52.12 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Bereich | Farbcode | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Bereich | Farbcode | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15171136
|
Macherey-Nagel™
91350 |
Silber | 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/l Ag | Gelb bis Braun | Nachweis von Silber |
27.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11807073
|
Macherey-Nagel™
91341 |
Peressigsäure 500 | 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l Peressigsäure | Gelb nach grün | Bestimmung von Peressigsäure |
52.12 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10078222
|
Macherey-Nagel™
91336 |
LubriCheck | 0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/l KOH | Gelb nach blau | Bestimmung von Kaliumhydroxid |
37.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12691515
|
Macherey-Nagel™
91330 |
Eisen-Gesamtgehalt 1.000 | 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l Fe2+/3+ | Weiß nach dunkelrot | Bestimmung des Gesamt-Eisens 1000 |
28.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11396594
|
Macherey-Nagel™
91343 |
Glutaraldehyd | 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 % Glutaraldehyde | Hellorange bis magenta | Bestimmung von Glutaraldehyd |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Description
Schnelle, einfache Analysen vor Ort.Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern.Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
Quantofix™ Teststreifen erfüllen alle Anforderungen eines modernen Schnelltests. Analyseprofis und Gelegenheitstester schätzen die Teststreifen für die schnelle und einfache Analyse direkt am Ermittlungspunkt. Häufig werden diese Tests verwendet, um schnell zu prüfen, ob wichtige Parameter im gewünschten Bereich liegen. Sie liefern ein sofortiges Ergebnis und ermöglichen so eine schnelle Reaktion.
- Schnell
- Einfach eintauchen und ablesen
- Ergebnisse innerhalb von Sekunden
- Gebrauchsfertig
- Einfach
- Keine Kalibrierung
- Keine Wartung
- Kein Zubehör
- Zuverlässig
- Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
- Farbtabelle mit rückführbaren Standards bestätigt
- Automatische Auswertung mit Quantofix™ Relax für sichere Dokumentation