Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™-Teststreifen
Schnelle, einfache Analysen vor Ort. Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern. Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
Marke: Macherey-Nagel™ 91350
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Schnelle, einfache Analysen vor Ort.Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern.Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
Quantofix™ Teststreifen erfüllen alle Anforderungen eines modernen Schnelltests. Analyseprofis und Gelegenheitstester schätzen die Teststreifen für die schnelle und einfache Analyse direkt am Ermittlungspunkt. Häufig werden diese Tests verwendet, um schnell zu prüfen, ob wichtige Parameter im gewünschten Bereich liegen. Sie liefern ein sofortiges Ergebnis und ermöglichen so eine schnelle Reaktion.
- Schnell
- Einfach eintauchen und ablesen
- Ergebnisse innerhalb von Sekunden
- Gebrauchsfertig
- Einfach
- Keine Kalibrierung
- Keine Wartung
- Kein Zubehör
- Zuverlässig
- Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
- Farbtabelle mit rückführbaren Standards bestätigt
- Automatische Auswertung mit Quantofix™ Relax für sichere Dokumentation
Spezifikation
Gelb bis Braun | |
0 bis 10 mg/l | |
Semiqualitative Teststreifen | |
Nachweis von Silber | |
0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/l Ag |
Silber | |
Silber | |
Silbersulfid | |
100 pro Packung | |
15 s |