Learn More
BINDER™ Dokumentation für eine Qualifizierung (IQ/OQ)
Qualification documents - IQ/OQ documents – supporting documents for validation performed by customers, consisting of: IQ/OQ checklists incl. calibration guide and comprehensive unit documentation; parameters: temperature, humidity, and light values
Marke: BINDER™ 7057-0003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Parameter je nach Gerät
- Lieferbar als gedrucktes Dokument in einem Ordner oder als PDF-Dokument
Spezifikation
BINDER Schränke Serien KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF | |
Auf Anfrage | |
Begleitdokumente zur Validierung durch Kunden |
Qualifizierungsdokumente – Digital im PDF-Format, IQ/OQ-Dokumente – Begleitdokumente zu vom Kunden vorgenommenen Validierungen, bestehend aus: IQ/OQ-Checklisten mit Kalibrierleitfaden und umfassender Gerätedokumentation, Parameter: Werte zu Temperatur, Feuchte und Licht | |
IQ/OQ-Dokumentation (PDF) | |
IQ/OQ-Checklisten enthalten Kalibrierungsleitfaden und umfassende Gerätedokumentation |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Dokumentation für eine Qualifizierung (IQ/OQ) > IQ/OQ; Version: PDF-Dokument; Parameter: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beleuchtungsparameter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur