Learn More
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), enthält 0.05 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334438
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), enthält 0.05 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334438
5g
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11334438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042342.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Pyridine-d{5} is used in dehalogenation reactions and can be used as a base in condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7291-22-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
MDL-Nummer MFCD00044639
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,05 g/mL
Flammpunkt 20 °C (68 °F)
Geruch Unangenehm
Brechungsindex 1,506
Menge 5g
Schmelzpunkt -42 °C
Siedepunkt 115 °C
UN-Nummer UN1282
Beilstein 114377
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Formelmasse 84.14
Reinheit (%) 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 0,05% v/v TMS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ25I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 Catalog Number042342.06,042342.14
ChargennummerL15P57 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042342.06,042342.14
ChargennummerT29B038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042342.06,042342.14
ChargennummerH19W027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042342.06,042342.14
ChargennummerI12T030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042342.06,042342.14
Name des Produkts
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), enthält 0.05 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals >