Learn More
Pyridin-3-Sulfonylchloridhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
42.75 € - 545.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 42899-76-3
Summenformel C5H5Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
InChI-Schlüssel VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10620895
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC04103CB
250 mg
42.75 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10104542
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC04103DA
1 g
104.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10634385
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC04103EA
10 g
545.00 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
42899-76-3
214.06
pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
C5H5Cl2NO2S
VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
12571517
C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
95%
pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
214.06
214.07
42899-76-3
C5H5Cl2NO2S
VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
12571517
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahr