Learn More
Pyridin-3-Sulfonylchloridhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10104542
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 42899-76-3
Summenformel C5H5Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
InChI-Schlüssel VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.07
Reinheit (%) 95%