Learn More
Pyrex™ Nesslerzylinder
Hergestellt aus Borosilikatglas, das speziell für seine Farbstofflosigkeit ausgewählt wurde und keine sichtbaren Defekte enthält. Die MBL™ Nessler-Zylinder werden für kolorimetrische Analysen wie die APHA-Farbbestimmung verwendet. Die Farbe einer Probensubstanz wird visuell mit einer Standardlösung verglichen.
Marke: MBL CRC320
35.09 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas, das speziell für seine Farbstofflosigkeit ausgewählt wurde und keine sichtbaren Defekte enthält.Die MBL™ Nessler-Zylinder werden für kolorimetrische Analysen wie die APHA-Farbbestimmung verwendet.Die Farbe einer Probensubstanz wird visuell mit einer Standardlösung verglichen.
- Zylinderbasis: Optische Planität für maximale Klarheit
- Festes nominales Hubvolumen: Erhältlich mit 50 und 100 ml
- Graduierungen: Nur Markierungen bei 50 und 100 ml
- Geräte: Verkauf in passenden Paaren für einheitliche Vergleiche
Spezifikation
±0.4 ml | |
Flach | |
26 mm | |
50 ml | |
Nessler Zylinder |
Borosilikatglas | |
Rund | |
Zum Farbvergleich von Proben | |
150 mm | |
50 ml |