Learn More
Pyrex™ Nesslerzylinder
Artikelnummer. p-8002606
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Graduierungen:
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12413601
Marke: MBL CRC322
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Borosilikatglas, das speziell für seine Farbstofflosigkeit ausgewählt wurde und keine sichtbaren Defekte enthält. Die MBL™ Nessler-Zylinder werden für kolorimetrische Analysen wie die APHA-Farbbestimmung verwendet. Die Farbe einer Probensubstanz wird visuell mit einer Standardlösung verglichen.
Hergestellt aus Borosilikatglas, das speziell für seine Farbstofflosigkeit ausgewählt wurde und keine sichtbaren Defekte enthält.Die MBL™ Nessler-Zylinder werden für kolorimetrische Analysen wie die APHA-Farbbestimmung verwendet.Die Farbe einer Probensubstanz wird visuell mit einer Standardlösung verglichen.
  • Zylinderbasis: Optische Planität für maximale Klarheit
  • Festes nominales Hubvolumen: Erhältlich mit 50 und 100 ml
  • Graduierungen: Nur Markierungen bei 50 und 100 ml
  • Geräte: Verkauf in passenden Paaren für einheitliche Vergleiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Toleranz ± 0.8 ml
Material Borosilikatglas
Basistyp Flach
Form Rund
Außendurchmesser (metrisch) 34 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Farbvergleich von Proben
Kapazität (metrisch) 100 ml
Höhe (metrisch) 180 mm
Produkttyp Nessler Zylinder
Graduierungen 50 ml