Learn More
Pyrex™ Medienflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss
Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Medienlaborflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss sind mit chemisch beständiger PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring versehen. Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung. Geeignet für die Heißluft-Sterilisation bis 180 °C gemäß ISO 4796.
36.20 € - 373.00 €
Spezifikation
Enthält Hochtemperaturkappe und Ausgießring
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Ja
Verschlussmaterial Thermoplastisches Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15201499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1516/01RED
25 ml 25 mm
142.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15211499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1516/02RED
50 ml 32 mm
262.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15221499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1516/04RED
100 ml 45 mm
231.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15231499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1516/06RED
250 ml 45 mm
306.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15241499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1516/08RED
500 ml 45 mm
270.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15251499
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1516/10RED
1000 ml 45 mm
373.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10660191
Unterlagen ansehen
Pyrex
1516/12RED
2000 ml 45 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Flaschen komplett mit thermoplastischem Polyesterdeckel, PTFE-Dichtscheibe und Ausgießring
  • Beständig gegen Heissluft-Sterilisation bis zu 180 °C
  • Die Dichtscheibe aus PTFE ist resistent gegen chemische Korrosion
  • Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung
  • Entspricht ISO 4796
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Chargenzertifikat zum Download unter www.scilabware.com
Spezifikation
Spezifikation
Hochtemperaturkappe und Ausgießring
ISO 4796
Thermoplastisches Polyester
Borosilikatglas
Ja
Kappe
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Medienflaschen mit thermoplastischem Polyesterverschluss