Learn More
Corning™ PYREX™ Septen für Medienflaschen
Für den Einsatz mit oben offenem PBT-Verschlüssen
6.53 € - 77.20 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Anzahl pro Karton | 10/Karton |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Menge | 10 Kartons |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11779485
|
Corning™
1395-45SS |
Silikonkautschuk | GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen |
77.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15916242
|
Corning™
1395-32SS |
Silikonkautschuk | GL32 PBT-Schraubverschluss, oben offen |
33.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10831671
|
Corning™
1395-45TS |
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk | GL45 PBT-Schraubverschluss, oben offen |
6.53 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13409798
|
Corning™
1395-32TS |
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk | GL32 PBT-Schraubverschluss, oben offen |
35.84 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13479788
|
Corning™
1395-25TS |
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk | GL25 PBT-Schraubkappe, mit Bohrung |
26.53 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17243474
|
Corning™
1395-25SS |
Silikonkautschuk | GL25 PBT-Schraubkappe, mit Bohrung |
23.01 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
Spezifikation
Naturfarben | |
10 St./Packung | |
Unsteril |
10/Karton | |
10 Kartons | |
Kein Verschluss |