Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Glasstopfen
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Glas. Pyrex™ Borosilikatglasflaschen mit schmalem Hals und Glasstopfen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und halten hohen Temperaturen stand.
Marca: Pyrex 1521/04D
271.16 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 1.32000kg
Descripción
- Entspricht ISO 4796-2
- Solider Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
- Pyrex™ Borosilikatglas mit geschliffenem Hals
- Autoklavierbar
Especificaciones
100 ml | |
Borosilikatglas | |
ISO 4796-2 | |
Eng | |
Glas | |
54 mm |
14 mm | |
10/Pckg. | |
Ja | |
106 mm | |
14/15 mm | |
Stopfen |