Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Glasstopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
20.000 ml
2000 mL
250 ml
5000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
30 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796-2
- Solider Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
- Pyrex™ Borosilikatglas mit geschliffenem Hals
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 10/Pckg. |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4796-2 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 106 mm |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Verschlussgröße | 14/15 mm |
| Mehr anzeigen |