Learn More
Pyrex™ Enghals-Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Glasstopfen
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Glas. Pyrex™ Borosilikatglasflaschen mit schmalem Hals und Glasstopfen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und halten hohen Temperaturen stand.
Marke: Pyrex 1521/10D
475.48 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.34000kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796-2
- Solider Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
- Pyrex™ Borosilikatglas mit geschliffenem Hals
- Autoklavierbar
Spezifikation
1000 ml | |
Borosilikatglas | |
ISO 4796-2 | |
Eng | |
Glas | |
111 mm |
29 mm | |
10/Pckg. | |
Ja | |
214 mm | |
29/32 mm | |
Stopfen |